Merck
B6650
Sigma-Aldrich
X-GlcA
reagent for selection of recombinant bacterial clones
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルクロニド シクロヘキシルアンモニウム塩, X-GlcA, X-グルクロニド CHA塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS番号:
分子量:
521.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
グレード
Molecular Biology Reagent
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
nucleic acid detection: suitable
溶解性
DMF: soluble
適合性
suitable for β-galactosidase test
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
X-GlcAは、β-ガラクトシダーゼの発色基質であり、寒天プレート上で増殖する細菌におけるクローン化DNAインサートの有無を明らかにするために使用されます。 本品は、lac+表現型を有する組換え細菌コロニーの青白選択において、X-Galを置き換えるように設計されています。
アプリケーション
lac+表現型を持つ組換え細菌コロニーの選択での使用に適しています。
X-GlcAは、光学顕微鏡観察のための根の切片の組織化学的染色に使用されています。
β-グルクロニダ-ゼ(GUS)遺伝子検出用の発色基質。
原理
X-GlcAがβ-ガラクトシダーゼによって加水分解されると、得られる生成物は青色の沈殿物を形成します。X-GlcAの存在下で増殖したLac+コロニーは濃い青色に変わるので、lac+コロニーとlac-コロニーを簡単に識別できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Differential colonization of tomato roots by nonpathogenic and pathogenic Fusarium oxysporum strains may influence Fusarium wilt control
Bao J R and Lazarovits G
Phytopathology, 91(5), 449-456 (2001)
Stéphane Compant et al.
Applied and environmental microbiology, 71(4), 1685-1693 (2005-04-07)
Patterns of colonization of Vitis vinifera L. cv. Chardonnay plantlets by a plant growth-promoting bacterium, Burkholderia sp. strain PsJN, were studied under gnotobiotic conditions. Wild-type strain PsJN and genetically engineered derivatives of this strain tagged with gfp (PsJN::gfp2x) or gusA
Li Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(9), 2014-2019 (2007-03-14)
Gene therapy shows promise for treating prostate cancer and has been evaluated in several clinical trials. A major challenge that remains is to establish a method for verifying transgene activity in situ. The lacZ gene encoding beta-galactosidase historically has been
Quoc Phong Le et al.
Foodborne pathogens and disease, 12(8), 719-725 (2015-06-26)
Contamination of food with multiantibiotic-resistant bacteria, particularly extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae, is considered a potential source for the wide dissemination of ESBL-producing bacteria in communities. However, little is known about the extent of contamination of food with ESBL-producing bacteria in
S K Kritas et al.
Journal of animal science, 93(1), 405-413 (2015-01-09)
This field study assessed the efficacy of a probiotic based on viable spores of Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin; Calpis Co. Ltd., Japan) on the health status and productivity of sows and their litters through 2 full, sequential reproductive cycles from
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.