Merck
B2904
Sigma-Aldrich
ブルオ-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
別名:
5-ブロモ-3-インドリル β-D-ガラクトピラノシド, ブルオ-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16BrNO6
CAS番号:
分子量:
374.18
Beilstein:
1550140
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
nucleic acid detection: suitable
溶解性
DMF: soluble
適合性
suitable for substrate for β-galactosidase
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bluo-Galは、寒天プレート上で増殖している細菌におけるクローン化されたDNAインサートの有無を判定するために使用されるβ-ガラクトシダーゼの発色基質です。Bluo-Galは、組換え細菌コロニーの青白選択時にX-Galをlac+表現型で置き換えるようにデザインされています。
アプリケーション
Bluo-Galは、lac+表現型の組換え細菌コロニーの選択に適しています。Bluo-Galは、電子顕微鏡分析のための皮膚組織染色時、Dictyostelium(タマホコリカビ)サンプルの染色時、および成体マウス大静脈の染色時のβ-ガラクトシダーゼ基質としての使用に適しています。
lac+細菌コロニ-の同定に適した色素生産性基質。5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル1β-D-ガラクトピラノシド(X-Gal)の代替物質であり、暗青色を生じます。
原理
Bluo-Galがβ-ガラクトシダーゼによって加水分解されると、その産物は青色の沈殿物を生成します。Bluo-Galの存在下で増殖したLac+コロニーは、X-Galよりも濃い青色に変わり、lac+コロニーとlac-コロニーを容易に識別できるようになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2904-10MG:
B2904-100MG:
B2904-VAR:
B2904-BULK:
B2904-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leslie M Stone et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(11), 4522-4529 (2002-06-01)
Taste buds are a heterogeneous population of cells exhibiting diverse morphological and biochemical characteristics. Because taste buds arise from multiple progenitors, the different types of taste cells may represent distinct lineages. The present study was undertaken to determine the following:
Cardiac origin of smooth muscle cells in the inflow tract
Nakano H, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 50(2), 337-345 (2011)
Delineation of matriptase protein expression by enzymatic gene trapping suggests diverging roles in barrier function, hair formation, and squamous cell carcinogenesis
List K, et al.
The American Journal of Pathology, 168(5), 1513-1525 (2006)
Ammonium transporter C of Dictyostelium discoideum is required for correct prestalk gene expression and for regulating the choice between slug migration and culmination
Kirsten JH, et al.
Developmental Biology, 287(1), 146-156 (2005)
H T Yuan et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 11(6), 1055-1066 (2000-05-23)
Angiopoietin-1 (Ang-1) stimulates endothelial and vascular network differentiation through the Tie-2 receptor tyrosine kinase, while Ang-2 modulates this activation in embryo and tumor growth. The nephrogenic pattern of Ang-2 was documented in a mouse strain that expresses the LacZ reporter