グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
238.3
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI Key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
詳細
イソプロピルチオガラクトース(IPTG)は、E. coliにおいて組換えタンパク質の発現を誘発するために広く使用されている糖誘導体です。この発現系では、目的の遺伝子がLacプロモーターを含むプラスミドにクローン化されていることが必要です。IPTG Ready Madeは、200 mMのIPTG溶液を0.2μmのフィルターでろ過滅菌したものです。この試薬は保存温度(-20°C)においても液状であり、したがって凍結解凍サイクルを避けられる使用しやすい溶液です。
アプリケーション
イソプロピルβ-D-チオガラクトピラノシド溶液は、次の用途で使用されています。
- E coliにおける単一ドメイン抗体(sdAb)の発現の誘発物質として、また生理活性ペプチドとして。
- その半減期および減衰の研究に。
- lacリプレッサーによって制御される系で組換えタンパク質発現を誘発するために適しています。
生物化学的/生理学的作用
イソプロピルβ-D-チオガラクトピラノシドは、lacリプレッサーと結合し、lacオペレーターから四量体リプレッサーをアロステリックに遊離します。この結合により、β-ガラクトシダーゼをコードする遺伝子など、lacオペロン内の遺伝子の転写が可能になります。β-ガラクトシダーゼ遺伝子が転写され、単糖が産生されます。E. coliはイソプロピルβ-D-チオガラクトピラノシドを代謝できないため、その濃度は一定に保たれます。したがって、実験でばらつきが生じません。
原理
イソプロピルβ-D-チオガラクトピラノシドは、lacリプレッサーと結合し、lacオペレーターから四量体リプレッサーをアロステリックに遊離します。この結合により、β-ガラクトシダーゼをコードする遺伝子など、lacオペロン内の遺伝子の転写が可能になります。β-ガラクトシダーゼ遺伝子が転写され、単糖が産生されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I1284-5ML:
I1284-5ML-PW:
I1284-BULK:
I1284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange, 10 (2012)
Half-life measurements of chemical inducers for recombinant gene expression
Pasotti L, et al.
Journal of Biological Engineering, 8(1), 5-5 (2014)
Random sequences are an abundant source of bioactive RNAs or peptides
Neme R, et al.
Nature ecology & evolution, 1(6), 0127-0127 (2017)
L H Hansen et al.
Current microbiology, 36(6), 341-347 (1998-06-03)
The role of the Escherichia coli lacY gene product (the lactose permease) in the induction of isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG) inducible promoters was studied in E. coli and P. fluorescens. This was done by comparing strains containing a lacIPOZYA chromosomal insert with
Therese Wohlschlager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), E2787-E2796 (2014-06-01)
Effector proteins of innate immune systems recognize specific non-self epitopes. Tectonins are a family of β-propeller lectins conserved from bacteria to mammals that have been shown to bind bacterial lipopolysaccharide (LPS). We present experimental evidence that two Tectonins of fungal