Merck
B2912
Sigma-Aldrich
3-Bromopropanesulfonic acid sodium salt
≥97%
別名:
Sodium 3-bromo-1-propanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H6BrO3SNa
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2912-10G:
B2912-25G:
B2912-VAR:
B2912-BULK:
B2912-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)