製品名
オレイン酸4-メチルウンエリフェリル, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
フォーム
solid
保管条件
protect from light
under inert gas
mp
37-38 °C (lit.)
溶解性
2-methoxyethanol: soluble
DMSO: soluble
chloroform: soluble
蛍光検出
λex 312 nm in methanol
λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 非特異的エステラーゼの活性を定量するための基質
- リパーゼ活性の定量
- 膵リパーゼの阻害活性を評価するための基質
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75164-25MG:
75164-VAR:
75164-BULK:
75164-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック