Merck
A1543
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (全分子)−アルカリフォスファターゼ ヤギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
リコンビナント
expressed in goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトIgGは、2つの同等の軽鎖と1対の同一の重鎖を含む糖タンパク質抗体で、分子量はそれぞれ50 kDa、25 kDaです。IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。ヤギ抗ヒトIgGはヒトIgGに結合します。免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。また、この抗体の一次構造には2本の重鎖の連結、重鎖と軽鎖の連結に関与し、鎖の内側に存在するジスルフィド結合が含まれます。
免疫原
ヒト血清から精製されたIgG
アプリケーション
ヤギ抗ヒトIgGは、ドットブロット(1:30,000)および免疫組織化学(1:50)用途にも使用できます。
血清ヒトIgGレベルは、37°Cで1時間インキュベートしたアルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ヒトIgG抗体を使用した固相ELISAアッセイにより分析しました。アッセイは、基質として0.1% p-ニトロフェニルリン酸塩(シグマ)を使用して行いました。Seoul(80/39株)ウイルスに対する抗体は、1:1000希釈したアルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ヒトIgG抗体を使用したウエスタンブロット分析により、ヒト血清中に検出されました。ブロットは、ニトロブルーテトラゾリウムおよび5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸塩基質(シグマ)を使用して出現させました。
物理的形状
1%のウシ血清アルブミン、1 mM MgCl2、および15 mMのアジドナトリウムを含む0.05 Mトリス溶液(pH 8.0)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
A1543-1ML:
A1543-VAR:
A1543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica E Manning et al.
The Journal of infectious diseases, 226(8), 1327-1337 (2021-11-01)
We established the first prospective cohort to understand how infection with dengue virus is influenced by vector-specific determinants such as humoral immunity to Aedes aegypti salivary proteins. Children aged 2-9 years were enrolled in the PAGODAS (Pediatric Assessment Group of
L Lledó et al.
Journal of medical microbiology, 51(10), 861-865 (2002-11-19)
Data relating to hantavirus infection in Spain are scarce and limited to rural areas. The aim of this work was to study the seroprevalence of hantavirus infection in the Autonomous Community of Madrid (ACM), a region containing both rural and
Jens Bukh et al.
Journal of medical virology, 80(1), 87-94 (2007-11-28)
GB virus-B (GBV-B) is the virus most closely related to hepatitis C virus (HCV). Thus, we have used GBV-B infection of tamarins, which develop acute hepatitis following experimental infection, as a surrogate model to study protective immunity. As challenge virus
Heetae Lee et al.
Journal of medical virology, 84(12), 1943-1952 (2012-10-20)
A highly significant increase in anti-Vesivirus (family Caliciviridae) antibody prevalence, along the axis from healthy blood donors; donors with elevated transaminase; patients with clinical hepatitis; and patients with post-transfusion/dialysis hepatitis, has been reported in human sera from the USA and
Sophana Chea et al.
Frontiers in immunology, 15, 1368066-1368066 (2024-05-16)
Aedes spp. are the most prolific mosquito vectors in the world. Found on every continent, they can effectively transmit various arboviruses, including the dengue virus which continues to cause outbreaks worldwide and is spreading into previously non-endemic areas. The lack