Merck
A8667
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (全分子)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule) HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトIgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。 IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。
ヤギ抗ヒトIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、ヒトIgGに結合します。
免疫原
抗ヒトIgG
アプリケーション
ヤギで産生される抗ヒトIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、電気化学的検出において金ナノ粒子(AuNP)への共役体として使用されています。
ヤギ抗ヒトIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、ELISA、ドットブロット、免疫組織染色に使用されています。
抗ヒトHIV-1エンベロープ抗体の特異性は、HRP共役ヤギ抗ヒトIgGを1:1000の希釈率で用いたELISAで測定されました。
物理的形状
0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7(1978)に記載されている2段階のグルタルアルデヒド法で調製されました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A8667-2ML:
A8667-BULK:
A8667-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elin S Gray et al.
Journal of virology, 83(17), 8925-8937 (2009-06-26)
Defining the specificities of the anti-human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) envelope antibodies able to mediate broad heterologous neutralization will assist in identifying targets for an HIV-1 vaccine. We screened 70 plasmas from chronically HIV-1-infected individuals for neutralization breadth. Of
Marzieh Ashrafmansouri et al.
Iranian journal of parasitology, 10(4), 599-604 (2016-01-27)
Cutaneous leishmaniasis (CL) is a parasitic disease with a relatively wide distribution in different areas of the world, including Iran. The parasite is mainly diagnosed microscopically, but serological approaches might be useful for diagnosis as well. This study aimed to
Leiguang Ye et al.
FEBS open bio, 5, 809-812 (2015-11-14)
An in-house enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was developed in this study to detect circulating IgG antibodies to peptide antigens derived from baculoviral IAP repeat-containing protein 5 isoform 2 (BIRC5) and myc proto-oncogene protein (MYC) in non-small cell lung cancer (NSCLC).
Hui Wang et al.
Virology journal, 8, 539-539 (2011-12-16)
Kaposi sarcoma (KS) is a complex multifocal neoplasm and is the major cause of death for about 50% of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) patients. Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is an oncogenic virus with a causal role in the development of
L D Curtis et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(6), 1180-1186 (2005-05-17)
BB-10153 is an engineered variant of human plasminogen that is activated to plasmin by thrombin. Thrombus-selective induction of reperfusion and prevention of reocclusion have been demonstrated following bolus administration in animal models of thrombosis. The objective of the study was