結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GG-5, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- immunohistology
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2064-1ML:
IXO97774:
A2064-BULK:
A2064-VAR:
A2064-.2ML:
試験成績書(COA)