Merck
738921
Sigma-Aldrich
α,α-トレハロース-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド-13C12, D-トレハロース-13C12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12H22O11
分子量:
354.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+12
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
738921-BULK:
738921-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)