Merck
T5251
Sigma-Aldrich
D-(+)-トレハロース 二水和物
≥98.5% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
別名:
α,α-トレハロース二水和物, D-トレハロース二水和物, α,α-トレハロース, α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
378.33
Beilstein:
5322018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 174 to 182 °, c = 1.0% (w/v) in water
テクニック
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
mp
97-99  °C
アプリケーション
agriculture
agriculture
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-(+)-トレハロースは二糖であり、化学シャペロンとして作用し、微生物における炭水化物貯蔵庫としての役割を担います。また、オスモライトとして機能し、さまざまな環境ストレスから細胞を保護します。さらに、凍結乾燥中のタンパク質の安定化にも重要な役割を果たすことから、生化学、細胞培養、および賦形剤の研究領域における貴重な資源となっています。
アプリケーション
  • 種々の細胞凍結培地における抗凍結剤として使用されます
  • 賦形剤に関する研究に使用されます
生物化学的/生理学的作用
トレハロースは、1-1α結合で2個のグルコースユニットが結合する非還元型糖です。トレハルロースは植物および動物に脱水期間を耐える能力を与えると考えられています。
特徴および利点
  • サッカロマイセス・セレヴィシエから調製される
  • HPLCおよびGC-MSへの使用に適している(4)
調製ノート
Payen, R., Can. J. Res., 27B, 749(1949年)の手順を改変して調製します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5251-10G:
T5251-BULK:
T5251-250G:
T5251-100G:
T5251-25G:
T5251-RSAMPLE:
T5251-5G:
T5251-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trehalose is a potent PCR enhancer: lowering of DNA melting temperature and thermal stabilization of taq polymerase by the disaccharide trehalose
Andrej-Nikolai S
Clinical Chemistry, 50, 1256-1259 (2004)
Sandra Jesus et al.
AAPS PharmSciTech, 19(1), 101-113 (2017-06-15)
This report extensively explores the benefits of including chitosan into poly-ε-caprolactone (PCL) nanoparticles (NPs) to obtain an improved protein/antigen delivery system. Blend NPs (PCL/chitosan NPs) showed improved protein adsorption efficacy (84%) in low shear stress and aqueous environment, suggesting that
Dami Kim et al.
The Analyst, 145(16), 5491-5499 (2020-07-01)
This study describes a microfluidic paper-based analytical device (μPAD) for separating plasma from whole blood and measuring glucose concentration. A two-dimensional μPAD was fabricated by wax printing, using chromatographic paper and was functionalized by the incorporation of chitosan into the
Study of longitudinal dynamics of trehalose?water solutions by inelastic ultraviolet scattering
A. Cesaro et al.
Philosophical Magazine, 87, 623-630 (2007)
Dextran-Based Oxygen Nanobubbles for Treating Inner Retinal Hypoxia
Muhammad F
ACS Applied Nano Materials, 4, 6583?6593-6583?6593 (2021)