安全性情報
P7837
Sigma-Aldrich
プロテイン A Staphylococcus aureus由来
Soluble, Cowan strain, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
unconjugated
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
aqueous solution
分子量
45,000
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロテインAは蛍光色素 (FITC)・酵素 (ペルオキシダ-ゼ, βガラクトシダ-ゼ, アルカリホスファタ-ゼ)・ビオチン・金コロイドなど種々のレポ-タ-分子と結合し、その抗体結合部位には影響しません。これらの複合体はウェスタンブロッティング・免疫組織化学・ELISAなど種々のイムノアッセイにおけるイムノグロブリン検出に用いられます。また、プロテインAをアガロ-スやアクリルビ-ズといった担体上に固定化し、ポリクロ-ナル/モノクロ-ナルのイムノグロブリンの精製にも用いられます。通常の免疫沈降アッセイにも用いられます。
生物化学的/生理学的作用
プロテインAは高度に安定な細胞表面受容体でStaphylococcus aureus のいくつかの株から産生されます。分子量42 kDaの単一のポリペプチド鎖からなり、アスパラギン酸とグルタミン酸に富みシステインを欠く4つの繰返しドメインが含まれます。炭水化物はほとんど含まれず、チロシン残基は4つのみ含み、トリプトファンは含みません。プロテインAは多くの種由来のIgGを始めとしたイムノグロブリンのFc部分に結合します。プロテインA1分子はIgG2分子以上に同時に結合できることが示されています。プロテインAのIgG結合ドメインは、平行しない3つのαヘリックスからなり、その3つ目はイムノグロブリンのFc部分と結合した際に分解します。プロテインAはヒトIgGサブクラス, IgM, IgA, IgE、マウスIgG1 (弱), IgG2a, IgG2bのFc部分に結合します。またプロテインAはサル、ウサギ、ブタ、モルモット、イヌ、ネコなど他の生物種のIgGにも結合します。
プロテインAはまた抗腫瘍作用、抗毒性作用、抗発がん作用など多くの生物保護作用に関与します。免疫調節物質として機能するのみならず、抗真菌特性および抗寄生虫特性もあります。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7837PROC:
P7837-PPG:
P7837-5MG-PW:
P7837-VAR:
P7837-BULK:
P7837-5MG:
P7837-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chaitali P Basole et al.
Cellular signalling, 40, 62-72 (2017-08-31)
The levels of cAMP are regulated by phosphodiesterase enzymes (PDEs), which are targets for the treatment of inflammatory disorders. We have previously shown that PDE8 regulates T cell motility. Here, for the first time, we report that PDE8A exerts part
Irene Tom et al.
Current protocols in protein science, Chapter 27, Unit 27-Unit 27 (2013-04-03)
Functional protein microarrays offer the capability for high-throughput protein interaction analysis and have long promised to be a powerful tool for understanding protein interactions at the proteome scale. Although popular techniques for protein-protein interaction mapping like yeast-two-hybrid and affinity-purification mass
Microplate-based chromatin immunoprecipitation method, Matrix ChIP: a platform to study signaling of complex genomic events.
Flanagin S et al
Nucleic Acids Research, 36(3), e17-e17 (2008)
Sally L Sherwen et al.
Zoo biology, 34(4), 287-295 (2015-06-04)
Free range exhibits are becoming increasingly popular in zoos as a means to enhance interaction between visitors and animals. However very little research exists on the impacts of visitors on animal behaviour and stress in free range exhibits. We investigated
Thierry Champion et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 988, 331-343 (2013-03-12)
Surface plasmon resonance (SPR) is a key technology to evaluate IgG effector functions in vitro involving binding to Fcgamma receptors (FcγR). We describe here the chemical coupling of protein A to a sensor chip. IgGs prepared either from purified antibodies