安全性情報
P4689
Sigma-Aldrich
プロテインG′
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
別名:
G’タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
unconjugated
フォーム
lyophilized powder
キャパシティ
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
保管温度
−20°C
詳細
プロテインGはG群レンサ球菌タンパク質であり、大きなマルチドメイン細胞壁タンパク質です。反復する55個のアミノ酸ドメインを介してIgG(免疫グロブリン)のFc領域と相互作用します。GX7809株およびGX7805株には、そのようなタンパク質反復がそれぞれ2個および3個含まれています。
遺伝子改変により切断されたプロテインG;IgGに対する親和性は維持されますが、アルブミン結合部位、Fab結合部位および膜結合領域を欠失しています。
アプリケーション
プロテインGは、表面プラズモン共鳴(SPR)を使用したhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)に対するmAb(モノクローナル抗体)相乗効果の分析、およびRA(関節リウマチ)患者およびMRL-lprマウスから得られた血清IgGガラクトシル化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロテインGは、タンパク質結合性を介して、レンサ球菌による宿主防御反応の回避に関与しています。ヒト血漿の主要な阻害剤であるα2-ミクログロブリンと相互作用します。
物理的形状
水からの凍結乾燥品。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4689-5MG-PW:
P4689-5MG-LBL:
P4689-1MG:
P4689-VAR:
P4689-EW:
P4689-1MG-PW:
P4689-PPG:
P4689PROC:
P4689-1MG-LBL:
P4689-BULK-LBL:
P4689-5MG:
P4689-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arie Ryvkin et al.
PloS one, 7(8), e41469-e41469 (2012-08-08)
Polyclonal serum consists of vast collections of antibodies, products of differentiated B-cells. The spectrum of antibody specificities is dynamic and varies with age, physiology, and exposure to pathological insults. The complete repertoire of antibody specificities in blood, the IgOme, is
C R Goward et al.
The Biochemical journal, 267(1), 171-177 (1990-04-01)
The gene for Protein G from Streptococcus strain G148 was cloned and expressed in Escherichia coli. The regions on the gene corresponding to the albumin-binding domains and the Fab-binding region were then deleted by site-directed mutagenesis. The translation of regions
A novel, highly stable fold of the immunoglobulin binding domain of streptococcal protein G.
Gronenborn AM et al
Science, 253(5020), 657-661 (1991)
Thomas Pausch et al.
Pancreas, 47(5), 561-567 (2018-04-24)
Defensins are antimicrobial peptides playing a role in innate immunity, in epithelial cell regeneration, and in carcinogenesis of inflammation-triggered malignancies. We analyzed this role in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) in the context of its association with chronic pancreatitis (CP). Human
Oleksiy Krupin et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(3) (2019-02-06)
Straight long-range surface plasmon-polariton (LRSPP) waveguides as biosensors for label-free detection are discussed. The sensors consist of 5-μm-wide 35-nm-thick gold stripes embedded in a low-index optical-grade fluoropolymer (CYTOPTM) with fluidic channels etched to the Au surface of the stripes. This