安全性情報
19459
Sigma-Aldrich
プロテイン G, リコンビナント
from Escherichia coli, ≥90%
別名:
IgG F(c)-レセプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
Escherichia coli
品質水準
分子量
Mr ~31800
濃度
≥90%
保管温度
−20°C
詳細
プロテインGは連鎖球菌属が産生する小型の球状細胞表面タンパク質です。それぞれ55個のアミノ酸からなる、ほぼ同一の2個または3個のドメインから構成されています。多くの生物種に由来するIgGのFcフラグメントに、高い親和性で結合します。 IgM, IgA, IgE, 血清アルブミンは認識しません。
物理的形状
凍結乾燥粉末(PBS, pH 7.5)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19459-5MG-F:
19459-1MG-F:
19459-VAR-F:
19459-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Imke A K Burmester et al.
British journal of pharmacology, 177(22), 5114-5130 (2020-08-21)
Pemphigus is caused by autoantibodies against desmoglein (Dsg) 1, Dsg3, and/or non-Dsg antigens. Pemphigus vulgaris (PV) is the most common manifestation of pemphigus, with painful erosions on mucous membranes. In most cases, blistering also occurs on the skin, leading to
Robert Carlisle et al.
Pharmaceutical research, 30(2), 352-361 (2012-09-21)
To improve the delivery of liposomes to tumors using P-selectin glycoprotein ligand 1 (PSGL1) mediated binding to selectin molecules, which are upregulated on tumorassociated endothelium. PSGL1 was orientated and presented on the surface of liposomes to achieve optimal selectin binding