由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
結合体
unconjugated
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
キャパシティ
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
溶解性
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- は、
- 免疫組織化学的検査において、二次抗体を使用する前の遮断薬として、また、
- 抗体固定化中の抗体への結合剤として、ガラクトシル免疫グロブリンG免疫測定法向けに、ニトロセルロース膜をコートする目的で使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
プロテインAはまた抗腫瘍作用、抗毒性作用、抗発がん作用など多くの生物保護作用に関与します。免疫調節物質として機能するのみならず、抗真菌特性および抗寄生虫特性もあります。
調製ノート
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6031-20MG:
P6031PROC:
P6031-.5MG-PW:
P6031-5MG-PW:
P6031-BULK:
P6031-EW:
P6031-1MG:
P6031-PH:
P6031-1MG-PW:
P6031-5MG:
P6031-20MG-PW:
P6031-.5MG:
P6031-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).