Merck
P3391
Millipore
プロテイン A-セファロース Staphylococcus aureus由来
lyophilized powder
別名:
プロテインA–アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
フォーム
lyophilized powder
品質水準
包装
glass bottle of 1 g
glass bottle of 1.5 g
glass bottle of 250 mg
glass bottle of 5 g
保管条件
do not freeze
標識化の程度
3 mg per mL
テクニック
affinity chromatography: suitable
white to gray
Matrix
Sepharose CL-4B
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
≥16 mg/mL binding capacity (human IgG)
溶解性
water: 1 g/L at 20 °C
適合性
conforms to structure for swelling capacity (1g swells to 4 to 5 mL)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテインA-セファロースが抗体と結合すると、カラム・マトリックスにクロスリンクされたIgGの抗原結合能の向上に役立ちます。この場合、結合はプロテインAとIgG分子のFc部分の間に形成され、抗原に特異的な部位はそのままです。
アプリケーション
プロテインA-セファロースは、アフィニティー・クロマトグラフィー、抗体の精製と特性把握、免疫親和性マトリックス、タンパク質クロマトグラフィー、プロテインA、GおよびL樹脂、ならびに組み換えタンパク質の発現と分析に使用されます。プロテインA-セファロースは、タンパク質相互作用調査方法の開発、セリアック病検出の向上、および小児糖尿病の研究に使用されています。
プロテインA-セファロースは、
  • ウエスタンブロット技法を使用したタンパク質およびRNA分析用免疫沈降胎盤に
  • メディエーターと特定のプロモーターでのクロマチン構造の改造との関連を理解するためのクロマチン免疫沈降に
  • 雌ラットの脳試料タンパク質抽出物に含まれる内因性G型Igを除去するための溶解緩衝液として
  • T細胞発達中のプロテインキナーゼC (PKC)とホスホミリスチンC (PMC)の減少を研究するためのウサギ抗血清[32P]ホスホミリスチンCの免疫沈降に使用されました。
数量
1 gを膨潤すると約4 mLになります。
物理的形状
ラクト-スおよびデキストランで安定化した凍結乾燥粉末です。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3391-1G:
P3391-VAR:
P3391-BULK:
P3391-250MG:
P3391-1.5G:
P3391-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
P Hornbeck et al.
Molecular and cellular biology, 9(9), 3727-3735 (1989-09-01)
The regulation and expression of protein kinase C (PKC) and phosphomyristin C (PMC) (a principal substrate of PKC which is the major myristylated protein in lymphocyte and glioma lines that express it) in murine B and T lymphocytes were investigated.
Tracie A Hennen-Bierwagen et al.
Plant physiology, 149(3), 1541-1559 (2009-01-27)
Starch biosynthetic enzymes from maize (Zea mays) and wheat (Triticum aestivum) amyloplasts exist in cell extracts in high molecular weight complexes; however, the nature of those assemblies remains to be defined. This study tested the interdependence of the maize enzymes
M Iezzi et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 13(2), 202-212 (1999-02-11)
Insulin-secreting cells express four GTPases of the Rab3 family. After separation of extracts of INS-1 cells on a sucrose density gradient, the bulk of the A, B, and C isoforms was recovered in the fractions enriched in insulin-containing secretory granules.
Frédéric Sorgeloos et al.
Journal of virology, 85(7), 3690-3694 (2011-01-14)
The L protein encoded by Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) is a unique example of a picornaviral protein encoded by an alternative open reading frame. This protein is an important determinant of TMEV persistence in the mouse central nervous system.
V Ossipow et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(17), 8219-8223 (1993-09-01)
The CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBP) alpha is a leucine zipper protein that is preferentially expressed in certain cell types, such as adipocytes and hepatocytes. Here we show that C/EBP alpha mRNA is translated into two major proteins, C/EBP-42 and C/EBP-30, that
資料
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
プロトコル
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.