Merck
PROTAA-RO
Roche
プロテインAアガロース
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
別名:
アガロース, プロテインa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
アッセイ
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
フォーム
suspension
包装
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume])
pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume])
pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
メーカー/製品名
Roche
キャパシティ
>18 mg/mL binding capacity (human IgG (polyclonal))(the IgG is loaded at pH 7.4 and eluted with 200 mM glycine, pH 2.0)
保管温度
2-8°C
詳細
プロテインAアガロースの産生において組換え型プロテインAを使用することは、分裂促進性であることが知られている、黄色ブドウ球菌から単離されるプロテインAの汚染物質であるブドウ球菌エンテロトキシンが全くないという利点があります。固定化化学により、幅広いpH及びバッファー条件下で高いIgG-結合能及び漏れのない安定性がもたらされます。このゲルは、溶出条件に応じて30回超使用することができます。
プロテインAの漏れ:<18 ng Protein A/ml (ELISA)
Regeneration: the gel can be used approximately 30 times
Structure: recombinant Protein A (E. coli, Mr = 45,000) is covalently coupled to crosslinked 6% agarose beads: 3 mg Protein A (>純度98%、HPLC、SDS-Page)/1 mLゲル
プロテインA、固定化。
特異性
プロテインAは、特定の菌株から単離される細胞壁タンパク質であり、異なる種由来の一定のクラスの免疫グロブリンに対する特異的結合部位を有しています。プロテインAは異なる程度のIgM、IgA、IgD、及び大半のサブクラスのIgGに結合します。
アプリケーション
腹水又は細胞の培養上清由来のマウスモノクローナル抗体の精製。プロテインA又はプロテインGアガロースアフィニティーマトリックスは、未精製の細胞抽出物から抗体を精製するため、またタンパク質の免疫沈降又は共免疫沈降に使用することができます。光活性化リボヌクレオシド促進クロスリンク免疫沈降(PAR-CLIP)分析にも使用されています。
構成
前膨潤ゲル、ready-to-use、20%エタノールを保存剤として含有するバッファー中の2 mL又は5 mLゲル(安定後のゲル容積)、非滅菌。
プロテインA含量:3 mg/mL前膨潤ゲル
品質
純度:>98%(HPLC、SDS-PAGE);ブドウ球菌エンテロトキシンは全く含まない。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Florian Dunker et al.
Bio-protocol, 11(3), e3911-e3911 (2021-03-19)
Over the last decade, it has been noticed that microbial pathogens and pests deliver small RNA (sRNA) effectors into their host plants to manipulate plant physiology and immunity for infection, known as cross kingdom RNA interference. In this process, fungal
R Travis Taylor et al.
Methods (San Diego, Calif.), 55(2), 166-171 (2011-08-23)
Ubiquitin (Ub) conjugation to a substrate protein is a widely used cellular mechanism for control of protein stability and function, modulation of signal transduction pathways and antiviral responses. Identification and characterization of ubiquitinated viral proteins is an important step in
David Llobet-Navas et al.
Molecular and cellular biology, 34(23), 4216-4231 (2014-10-01)
Recently, we demonstrated that the microRNA 424(322)/503 [miR-424(322)/503] cluster is transcriptionally controlled by transforming growth factor β (TGF-β) in the mammary epithelium. Induction of this microRNA cluster impacts mammary epithelium fate by regulating apoptosis and insulin-like growth factor 1 (IGF1)
Vladimir V Rogov et al.
EMBO reports, 18(8), 1382-1396 (2017-06-29)
Through the canonical LC3 interaction motif (LIR), [W/F/Y]-X1-X2-[I/L/V], protein complexes are recruited to autophagosomes to perform their functions as either autophagy adaptors or receptors. How these adaptors/receptors selectively interact with either LC3 or GABARAP families remains unclear. Herein, we determine
Xiuqing He et al.
Cells, 12(12) (2023-06-28)
The axoneme and accessory structures of flagella are critical for sperm motility and male fertilization. Sperm production needs precise and highly ordered gene expression to initiate and sustain the many cellular processes that result in mature spermatozoa. Here, we identified