Merck
P9424
Millipore
プロテインA-セファロース4、高速流 Staphylococcus aureus由来
aqueous ethanol suspension
別名:
プロテインA–アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
フォーム
aqueous ethanol suspension
アナライトの化学物質クラス
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
標識化の程度
~6 mg per mL
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
Sepharose 4B Fast Flow
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
≥30 mg/mL binding capacity (human IgG)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテインA-セファロースは、タンパク質相互作用調査方法の開発、セリアック病検出の向上、および小児糖尿病の研究に使用されています。
アプリケーション
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来のプロテインA-セファロースファストフローは、以下の用途に使用されています:
  • 免疫共沈降アッセイで
  • 免疫除去に
  • ヒト血清および血漿からIgGを精製するため
プロテイン A-セファロースは、アフィニティー・クロマトグラフィー、抗体の精製と特性把握、免疫親和性マトリックス、タンパク質クロマトグラフィー、プロテイン A、G およびL樹脂、ならびに組み換えタンパク質の発現と分析に使用されます。プロテインA-セファロースは、タンパク質相互作用調査方法の開発、セリアック病検出の向上、および小児糖尿病の研究に使用されています。
物理的形状
20%エタノ-ル懸濁液
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9424-1ML:4548173963815
P9424-VAR:
P9424-BULK:
P9424-5ML:4548173963822
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
János Roszik et al.
European journal of immunology, 41(5), 1288-1297 (2011-04-07)
T-cell receptors (TCRs) can be genetically modified to improve gene-engineered T-cell responses, a strategy considered critical for the success of clinical TCR gene therapy to treat cancers. TCR:ζ, which is a heterodimer of TCRα and β chains each coupled to
Joyce A Benjamins et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 6(3), e550-e550 (2019-05-03)
To identify whether factors toxic to oligodendrocytes (OLs), released by B cells from patients with MS, are found in extracellular microvesicles enriched in exosomes. Conditioned medium (Sup) was obtained from cultures of blood B cells of patients with MS and
Yuhua Zhang et al.
Plant physiology, 149(4), 1860-1871 (2009-02-06)
Trehalose-6-phosphate (T6P) is a proposed signaling molecule in plants, yet how it signals was not clear. Here, we provide evidence that T6P functions as an inhibitor of SNF1-related protein kinase1 (SnRK1; AKIN10/AKIN11) of the SNF1-related group of protein kinases. T6P
Mazhar Adli et al.
Nature protocols, 6(10), 1656-1668 (2011-10-01)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with high-throughput sequencing (ChIP-seq) has become the gold standard for whole-genome mapping of protein-DNA interactions. However, conventional ChIP protocols necessitate the use of large numbers of cells, and library preparation steps associated with current high-throughput sequencing
H Sternlicht et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(20), 9422-9426 (1993-10-15)
A role in folding newly translated cytoskeletal proteins in the cytosol of eukaryotes has been proposed for t-complex polypeptide 1 (TCP1). In this study, we investigated tubulin and actin biogenesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells. When extracts of pulse-labeled