Merck
ROAHAHA
Roche
抗-HA 高親和性
from rat IgG1
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F10, monoclonal
形状
lyophilized
包装
pkg of 50 μg (11867423001)
pkg of 500 μg (11867431001)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
エピトープ配列
YPYDVPDYA
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
抗-HA 高親和性は、HA-ペプチドに対するモノクローナル抗体です(クローン 3F10)。抗-HA 高親和性は、インフルエンザの赤血球凝集素タンパク質に由来する、HA ペプチド配列(YPYDVPDYA)を認識します。本抗体は、HA ペプチドエピトープが、「エピトープタグ法」によって関連のないリコンビナントタンパク質に導入された場合でも、その抗原決定基を認識します。
特異性
抗-HA 高親和性は、インフルエンザの赤血球凝集素(HA)タンパク質に由来する、9-アミノ酸配列 YPYDVPDYA を認識します。このエピトープはまた、その位置(N-末、C-末、内部)にかかわらず、融合タンパク質内においても認識されます。
免疫原
ヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素タンパク質由来アミノ酸 98 ~ 106
アプリケーション
以下の方法において、ネイティブなインフルエンザの赤血球凝集素タンパク質、および HAエピトープを含むリコンビナントタンパク質の検出に、抗-HA 高親和性を使用してください:
  • ドットブロット
  • ELISA
  • 免疫細胞化学
  • 免疫沈降
  • ウェスタンブロット
抗-HA 高親和性は、ラットモノクローナル抗体であるため、二重標識のためにマウスモノクローナル抗体と組み合わせて使用できます。
品質
ウェスタンブロットにおける性能を評価済みです。
調製ノート
使用濃度:コンジュゲートの使用濃度は、アプリケーションや基質によって異なります。
以下の濃度をガイドラインとしてご参照ください:
  • ELISA:検出用 100 ng/mL;コーティング用 1 ~ 5 μg/mL
  • 免疫沈降:0.5 ~ 5 μg/mL
  • ウェスタンブロット:50 ~ 200 ng/mL
再構成
0.5 mL(11 867 423 001; 50 μg)または 2.5 mL(11 867 431 001; 500 μg)の再蒸留水を、最終濃度がそれぞれ 100 μg/mL または 200 μg/mL になるように加えてください。
使用前に、10 分かけて溶解させてください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markExclamation mark
シグナルワード
Warning-Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Qi Wu et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(6) (2021-06-16)
Pharmacological autophagy enhancement constitutes a preclinically validated strategy for preventing or treating most major age-associated diseases. Driven by this consideration, we performed a high-content/high-throughput screen on 65 000 distinct compounds on a robotized fluorescence microscopy platform to identify novel autophagy
Kristina Halbleib et al.
Molecular cell, 67(4), 673-684 (2017-07-12)
The unfolded protein response (UPR) is a conserved homeostatic program that is activated by misfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Recently, it became evident that aberrant lipid compositions of the ER membrane, referred to as lipid bilayer stress
Simona Amodeo et al.
Journal of cell science, 131(8) (2018-04-08)
The unicellular parasite Trypanosoma brucei harbors one mitochondrial organelle with a singular genome called the kinetoplast DNA (kDNA). The kDNA consists of a network of concatenated minicircles and a few maxicircles that form the kDNA disc. More than 30 proteins
Elisabeth Stes et al.
Journal of proteome research, 13(6), 3107-3113 (2014-05-13)
Here, we apply the COmbined FRActional DIagonal Chromatography (COFRADIC) technology to enrich for ubiquitinated peptides and to identify sites of ubiquitination by mass spectrometry. Our technology bypasses the need to overexpress tagged variants of ubiquitin and the use of sequence-biased
Gizem Sancer et al.
Current biology : CB, 29(17), 2812-2825 (2019-08-14)
In the fly optic lobe, ∼800 highly stereotypical columnar microcircuits are arranged retinotopically to process visual information. Differences in cellular composition and synaptic connectivity within functionally specialized columns remain largely unknown. Here, we describe the cellular and synaptic architecture in