Merck
A5795
Sigma-Aldrich
抗ラットIgG (全分子)−ペルオキシダーゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
HRP Rabbit Anti-Rat IgG (whole molecule)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat
以下との反応禁止
human
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:750
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using rat PC12 cell extract
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは、複数の免疫応答を調節する糖タンパク質抗体です。標的タンパク質に対するラットIgGは、さまざまな研究アプリケーションにおいて一次抗体として頻繁に使用されます。したがって、検出可能な基質に結合した抗ラット二次IgGは標的タンパク質の解析に役立つツールです。
抗ラットIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、すべてのラットIgに結合しますが、ヒトIgGとは反応しません。
免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは主に免疫防御を支援します。IgGは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。ラットには、5つの免疫グロブリンクラス、IgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEがあります。IgGは、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG2cの4つのサブクラスで構成されています。
免疫原
精製済みラットIgG
アプリケーション
S. cerevisiae(出芽酵母)で過剰発現されるHAタグ付きタンパク質は、HRP結合ウサギ抗ラットIgGを二次抗体として使用するウェスタンブロッティングにより検出されました。
ウサギで産生された抗ラットIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫組織化学的検査およびウエスタンブロット分析に使用されています。
抗ラットIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、免疫組織化学用途において1:1500の希釈率で二次抗体として使用されています。本製品は、1:20,000でウエスタンブロット分析にも使用されています。さらに、この抗体は、1:50,000で直接ELISAにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリン(IgG)は、オプソニン化、補体結合および抗体依存性細胞媒介細胞毒性に寄与します。IgGは、II型およびIII型の過敏症に関与しています。
物理的形状
0.05% MIT含有0.01 M リン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
2段階グルタルアルデヒド法によって調製。
ヒトIgGと吸着してヒトサンプルでのバックグラウンド染色を抑えます。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A5795-VAR:
A5795-BULK:
A5795-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Probing the Function of STAS Domains of the Arabidopsis Sulfate Transporters.
Shibagaki, N.
Journal of Biochemistry, 279, 30791-30799 (2004)
Medhat A Al-Ghobashy et al.
Scientific reports, 7, 46468-46468 (2017-04-21)
Recombinant human myelin basic protein (rhMBP) was previously produced in the milk of transgenic cows. Differences in molecular recognition of either hMBP or rhMBP by surface-immobilized anti-hMBP antibodies were demonstrated. This indicated differences in immunological response between rhMBP and hMBP.
Boris Odintsov et al.
Magnetic resonance in medicine, 66(6), 1704-1714 (2011-11-17)
Noninvasive imaging procedures will be important for stem cell therapy for muscular dystrophy (MD). Mesoangioblasts regenerate muscle in animal models of muscular dystrophy. In this study, superparamagnetic iron oxide nanoparticles were used to visualize mesoangioblasts in vivo with MRI. Mesoangioblasts
Nicotine acts on growth plate chondrocytes to delay skeletal growth through the alpha7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor
Kawakita A, et al.
Testing, 3(12), e3945-e3945 (2008)
Ying-Bin Wang et al.
Molecular medicine reports, 18(5), 4259-4270 (2018-09-18)
Postoperative cognitive dysfunction (POCD) is a severe complication characterized by cognitive dysfunction following anesthesia and surgery. The aim of the present study was to investigate the effects of β‑site amyloid precursor protein cleavage enzyme 1 (BACE1) gene silencing on isoflurane