安全性情報
AP136P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ラットIgG抗体、HRP結合体
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヤギ抗ラットIgGアフィニティー精製抗体、HRP結合体
特異性
ラットIgG、重鎖および軽鎖に特異的。
アプリケーション
このヤギ抗ラットIgG抗体、HRP結合体を用いたラットIgGの検出は、ELISA、IHおよびWBで検証されています。
免疫組織染色:
希釈倍率1:500~1:5,000で使用できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
酵素結合免疫吸着アッセイにより定常的に評価済み。
ELISAおよびウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:100,000で使用できます。
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA。
滅菌蒸留水2 mLで溶解。
保管および安定性
凍結乾燥製品は、2~8°Cで最長12か月間保存できます。
溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2~8°Cで数週間安定です。 溶解後の長期保存には、等容量のグリセロールを加え、最終濃度を50%グリセロールとした後、未希釈アリコートで-20℃で最長12か月間保存できます。 タンパク質(およびバッファー塩)濃度はグリセロールを添加すると元の半分に低下することに留意してください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告: 保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP136P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark A Csandl et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 44(6), 857-866 (2016-04-14)
Active efflux of both drugs and organic anion metabolites is mediated by the multidrug resistance proteins (MRPs). MRP1 (ABCC1), MRP2 (ABCC2), MRP3 (ABCC3), and MRP4 (ABCC4) have partially overlapping substrate specificities and all transport 17β-estradiol 17-(β-d-glucuronide) (E217βG). The cysteinyl leukotriene
Felix Wiedmann et al.
Molecular biology of the cell, 30(12), 1425-1436 (2019-04-11)
Two pore-domain potassium (K2P) channels mediate potassium background currents that stabilize the resting membrane potential and facilitate action potential repolarization. In the human heart, hK2P17.1 channels are predominantly expressed in the atria and Purkinje cells. Reduced atrial hK2P17.1 protein levels
Counteraction of tetherin antiviral activity by two closely related SIVs differing by the presence of a Vpu gene.
Nikovics, K; Dazza, MC; Ekwalanga, M; Mammano, F; Clavel, F; Saragosti, S
Testing null
Quan Chen et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 202-208 (2016-05-14)
Ultraviolet (UV) radiation-induced immunosuppression leading to skin cancer has received increased attention in previous years. The present study aimed to investigate the immunoprotection offered by Anthelios sunscreen in a mouse model of Candida albicans‑induced delayed‑type hypersensitivity. Anthelios sunscreen was applied
N V Andreeva et al.
Cell stress & chaperones, 21(4), 727-733 (2016-04-20)
Heat shock proteins including the major stress protein HSP70 support intracellular homeostasis and prevent protein damage after a temperature increase and other stressful environmental stimuli, as well as during aging. We have shown earlier that prolonged administration of recombinant human