Merck
A9037
Sigma-Aldrich
抗ラットIgG (全分子)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti Rat, Anti Rat Hrp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGは糖タンパク質抗体であり、ある種の免疫反応を調節します。標的タンパク質に対するラットIgGはしばしば一次抗体としてさまざまな研究に応用されます。そのため、検出可能な基質に結合する二次抗ラットIgGは、標的タンパク質の分析に有用なツールです。ペルオキシダーゼ標識抗ラットIgG(全分子)抗体は、すべてのラット免疫グロブリンに結合します。
IgG(免疫グロブリンγ)は重鎖の一部として γ Fc領域を含む単量体の抗体で、ヒンジ領域を通してFabアームと連結しています。IgGは最も多量に存在する血清抗体であり、全免疫グロブリンの70%を占めます。
免疫原
精製済みラット IgG
アプリケーション
P. monodon(ブラックタイガー)エビのリンパ器官から単離された一次細胞から得られた溶解物が HRP 標識ヤギ抗ラット二次抗体の 1:4000 希釈でウェスタンブロッティングで分析されました。
ペルオキシダーゼ標識抗ラット IgG(全分子)抗体は、ELISA およびイムノブロット(1:5000 希釈)での使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
IgG(免疫グロブリンγ)は、エピトープ結合では、古典的な補体経路を活性化します。宿主の細胞膜とIgG抗体間の相互作用は、II型過敏症反応を引き起こします。血清中のIgG濃度の低下は、一般的な種々の免疫不全症に関与します。そのため、その個体は容易に感染症に罹るようになります。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水(pH 7.4)溶液
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K., Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) に示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9037-.5ML:
A9037-.25ML:
A9037-VAR:
A9037-1ML:
A9037-BULK:
A9037PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Máximo Lopez Medus et al.
Scientific reports, 7(1), 8788-8788 (2017-08-20)
Nearly one third of the eukaryotic proteome traverses the secretory pathway and most of these proteins are N-glycosylated in the lumen of the endoplasmic reticulum. N-glycans fulfill multiple structural and biological functions, and are crucial for productive folding of many
T Orth et al.
European journal of clinical investigation, 29(11), 929-939 (1999-12-03)
In sera from patients with autoimmune liver diseases, e. g. primary sclerosing cholangitis (PSC) and autoimmune hepatitis, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs) can be found. Until now, no animal model of ANCA induction in liver disease has been described. In this
Wanchai Assavalapsakul et al.
Journal of virology, 80(1), 262-269 (2005-12-15)
The yellow head virus is a positive-sense, single-stranded RNA virus that causes significant mortality in farmed penaeid shrimp. This study sought to isolate and characterize the receptor protein used by the virus to gain entry into Penaeus monodon Oka (lymphoid)
Trevor R F Smith et al.
Vaccine, 35(21), 2840-2847 (2017-04-18)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a massive medical burden in infants, children and the elderly worldwide, and an effective, safe RSV vaccine remains an unmet need. Here we assess a novel vaccination strategy based on the intradermal delivery of a
Changhai Liu et al.
The New phytologist (2016-06-03)
We identified a wheat stripe rust (Puccinia striiformis) effector candidate (PEC6) with pattern-triggered immunity (PTI) suppression function and its corresponding host target. PEC6 compromised PTI host species-independently. In Nicotiana benthamiana, it hampers reactive oxygen species (ROS) accumulation and callose deposition