クローン
9E10, monoclonal
アッセイ
90% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid (11667203001)
lyophilized (11667149001)
包装
pkg of 200 μg (11667149001)
pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
メーカー/製品名
Roche
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
EQKLISEEDL
保管温度
−20°C
詳細
抗-c-mycはc-mycペプチドに対するモノクローナル抗体です(クローン9E10)。抗-c-mycは、ヒトc-mycタンパク質由来の9E10エピトープ配列(EQKLISEEDL)を認識します。c-mycエピトープに対するこのモノクローナル抗体は、特性が明確になっており、他の細胞内タンパク質とは交差反応しません。この抗体は、エピトープタグ法と呼ばれる方法により無関係の組換えタンパク質にc-mycペプチドエピトープが導入された場合であってもその抗原決定基を認識します。
c-myc(cellular myelocytomatosis)は、元はトリ骨髄球腫症ウイルスから単離されたv-myc遺伝子の細胞内ホモログです。コードしている遺伝子はヒト染色体8q24にマップされます。c-mycはMYC遺伝子ファミリーに属します。c-Myc遺伝子は、G1期からS期への細胞周期移行を制御する塩基性helix-loop-helix/ロイシンジッパー(bHLH/LZ)転写因子をコードしています。
内容:
c-myc(cellular myelocytomatosis)は、元はトリ骨髄球腫症ウイルスから単離されたv-myc遺伝子の細胞内ホモログです。コードしている遺伝子はヒト染色体8q24にマップされます。c-mycはMYC遺伝子ファミリーに属します。c-Myc遺伝子は、G1期からS期への細胞周期移行を制御する塩基性helix-loop-helix/ロイシンジッパー(bHLH/LZ)転写因子をコードしています。
内容:
- 11 667 149 001:凍結乾燥物、安定化
- 11 667 203 001:凍結溶液(5 mg/ml)
特異性
抗-c-mycは、ヒトc-mycタンパク質由来のアミノ酸配列EQKLISEEDLを認識します。この抗体は、無関係の組換えタンパク質のN末端、C末端、または内部にc-mycペプチドエピトープが導入された場合であっても、その抗原決定基を認識します。c-mycエピトープに対するこのモノクローナル抗体は、特性が明確になっており、他の細胞内タンパク質とは交差反応しません。
免疫原
アミノ酸配列EQKLISEEDLはヒトc-mycタンパク質由来です。
アプリケーション
抗c-mycは、以下を用いた未変性ヒトc-mycタンパク質やc-mycエピトープを持つ組換えエピトープ標識タンパク質の検出に使用します:
- ドットブロット
- 免疫細胞化学
- 免疫沈降
- ウエスタンブロット
- 免疫組織化学
生物化学的/生理学的作用
c-mycがん遺伝子は、細胞の増殖、分化、アポトーシスにおいて重要な役割を担っており、遺伝子発現の転写制御因子として機能します。c-mycの発現は、ほとんどの細胞が細胞周期のDNA合成(S)期に入るのをサポートするのに必須かつ十分です。コードされているタンパク質は、がんの発生および進行中の脈管形成と血管形成において非常に重要な役割を果たしています。c-mycは、結合パートナーであるMaxと相互作用して、サイクリンD2やオルニチンデカルボキシラーゼなどの増殖促進遺伝子の転写を活性化させます。また、MaxおよびSp1(特異性タンパク質1)またはMiz1(Myc相互作用性亜鉛フィンガータンパク質1)との複合体において転写イニシエーターエレメント(Inr)に結合することで、p21およびp27をはじめとする複数の遺伝子の転写も抑制します。DLBCL(びまん性大細胞リンパ腫)におけるMYCの過剰発現により、リツキシマブとシクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、およびプレドニゾンの併用(R-CHOP)による治療では、転帰が不良になり、侵襲的治療となります。
品質
抗-c-myc抗体は、各試薬ロットの品質を確認するため、参照スタンダードに対して機能性と純度を検査しています。
調製ノート
標準濃度:複合体の標準濃度はアプリケーションや基質により異なります。
以下の濃度はガイドラインとしてご利用ください:
標準溶液:0.1% Tween 20含有トリス緩衝食塩水。
以下の濃度はガイドラインとしてご利用ください:
- ウエスタンブロット:1~10 μg/ml
標準溶液:0.1% Tween 20含有トリス緩衝食塩水。
再構成
500 μl PBSを加えて最終濃度が400 μg/mlになるようにします。
アナリシスノート
c-mycエピトープに対するこのモノクローナル抗体は、特性が明確になっており、他の細胞内タンパク質とは交差反応しません。マウスc-mycとの交差反応なし。
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature chemical biology, 20(6), 761-769 (2024-02-03)
Engineered biosynthetic assembly lines could revolutionize the sustainable production of bioactive natural product analogs. Although yeast display is a proven, powerful tool for altering the substrate specificity of gatekeeper adenylation domains in nonribosomal peptide synthetases (NRPSs), comparable strategies for other
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(24), 7824-7827 (1982-12-01)
Human sequences related to the transforming gene (v-myc) of avian myelocytomatosis virus (MC29) are represented by at least one gene and several related sequences that may represent pseudogenes. By using a DNA probe that is specific for the complete gene
Apoptotic signaling by c-MYC.
Oncogene, 27(50), 6462-6472 (2008)
HIF-2alpha promotes hypoxic cell proliferation by enhancing c-myc transcriptional activity.
Cancer Cell, 11(4), 335-347 (2007)
c-Myc is essential for vasculogenesis and angiogenesis during development and tumor progression.
Genes & Development, 16(19), 2530-2543 (2002)