Merck
M4439
Sigma-Aldrich
抗c-Myc抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗c-Myc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
62 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
c-Myc(v-mycトリ骨髄球腫症ウイルスがん遺伝子ホモログ)は、MYC遺伝子によりコードされている転写因子です。これは、トリレトロウイルスがん遺伝子のホモログとして最初に報告されました。また、塩基性領域のヘリックスループヘリックス/ロイシンジッパーにより特徴づけられる転写因子のファミリーに属します。これは、N-MycおよびL-Mycとともに、MYCがん原遺伝子ファミリーを形成します。また、MAXとヘテロダイマーを形成し、このヘテロダイマーはDNA上のE-ボックス/CACGTG配列モチーフに結合します。この遺伝子は、ヒト染色体8q24に局在しています。
マウス抗c-MYCモノクローナル抗体は、ヒトがん遺伝子c-mycの産物の配列(EQKLISEEDL)内に位置するエピトープを認識します。
免疫原
ヒトp62c-Mycタンパク質の合成ペプチド。
アプリケーション
マウスで生産されたモノクローナル抗c-Myc抗体は、免疫沈降、 免疫ブロッティング、ELISA検査、免疫蛍光、 マイクロアレイおよび電子顕微鏡に適しています。これは、ChIP(クロマチン免疫沈降)にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
v-mycトリ骨髄球腫症ウイルスがん遺伝子ホモログは、MYCファミリーに属します。これらのタンパク質が過剰発現すると、DNA二本鎖切断(DSB)およびゲノムの不安定性が誘発される可能性があります。この転写因子MYCは、がん細胞の増殖および腫瘍形成に関与している長い非コードRNA(lncRNA)の制御に役立ちます。その過剰発現は、様々ながん、特にB細胞リンパ腫にも関連しています。c-MYCの発現が増加すると、Ag/ペプチドをCD4+ T細胞に機能的に提示するB細胞リンパ腫の能力に悪影響が及びます。このタンパク質は、Ag提示のいくつかの重要なチェックポイントで抑制効果を発揮します。これは、バーキットリンパ腫とびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)のグループに関連づけられます。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
調製ノート
使用時希釈倍率:1:5,000
WGK
WGK 3
Jan Code
M4439-BULK:
M4439-100UL:
M4439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mirjana Macvanin et al.
Journal of bacteriology, 194(22), 6046-6055 (2012-09-04)
Some unidentified RNA molecules, together with the nucleoid protein HU, were suggested to be involved in the nucleoid structure of Escherichia coli. HU is a conserved protein known for its role in binding to DNA and maintaining negative supercoils in
Susanna Ambrosio et al.
Mutation research, 774, 6-13 (2015-03-17)
Although it is established that when overexpressed, the MYC family proteins can cause DNA double-stand breaks (DSBs) and genome instability, the mechanisms involved remain unclear. MYC induced genetic instability may result from increased DNA damage and/or reduced DNA repair. Here
Taewan Kim et al.
Journal of the National Cancer Institute, 107(4), doi:10-doi:10 (2015-02-11)
The functions of long noncoding RNAs (lncRNAs) have been identified in several cancers, but the roles of lncRNAs in colorectal cancer (CRC) are less well understood. The transcription factor MYC is known to regulate lncRNAs and has been implicated in
Željka Škunca et al.
Acta medica Croatica : casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti, 68(3), 299-305 (2015-05-29)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is classified as lymphoma and various entities using the gene expression of proteins are classified into three groups. The aim of this study was to clarify the clinical, biological, immunophenotypic and cytogenetic features of DLBCL
Marta G Del Barrio et al.
Development (Cambridge, England), 134(19), 3427-3436 (2007-08-31)
In the developing central nervous system, cellular diversity depends in part on organising signals that establish regionally restricted progenitor domains, each of which produces distinct types of differentiated neurons. However, the mechanisms of neuronal subtype specification within each progenitor domain