Merck
M5546
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
別名:
抗c-Myc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
モノクロナール抗c-Myc マウス宿主抗体, clone 9E10, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E10, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MYC(MYCがん原遺伝子)は、転写因子であり、腫瘍性タンパク質です。 c-mycは、MYC遺伝子ファミリーのメンバーです。ヒト染色体8q24に位置しています。c-Myc遺伝子は、塩基性ヘリックス・ループ-ヘリックス/ロイシンジッパー(bHLH/LZ)転写因子をコードしています。
モノクローナル抗c-myc抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とBALB/cマウス脾細胞の融合により作成された9E10ハイブリドーマに由来します。
c-Mycは、様々な癌において過剰発現している転写因子です。
特異性
c-Myc標識したタンパク質のN-末端およびC-末端の両方を認識します。
免疫原
ヒトp62c-Mycタンパク質の合成ペプチド。
アプリケーション
マウスモノクローナル抗-c-Myc抗体は、ウェスタンブロッティングや免疫組織化学に使用されています。
モノクローナル抗-c-Myc抗体は、以下にも使用されています:
  • tween-20を含むリン酸バッファー食塩水(PBST)中の西洋ワサビペルオキシダーゼコンジュゲートおよび65kDaのマンノプロテイン(MP65)の検出
  • イムノブロッティング
  • 免疫沈降
  • 生化学および組織学的実験
生物化学的/生理学的作用
c-Mycは、細胞周期の制御因子で、肝臓において腫瘍の増殖を助けます。それをコードする遺伝子の転座は、バーキット白血病と関連していることが明らかになっています。c-Mycは、c-Mycの発がん特性を強化する多数のタンパク質遺伝子を標的にすることが研究されています。
細胞骨髄細胞腫症(c-myc)癌遺伝子は、細胞の増殖、分化、およびアポトーシスにおいて重要な役割を果たします。遺伝子発現の転写調節因子として機能します。MYC(MYC 癌原遺伝子)は、癌化や、癌の促進および治療耐性に不可欠であると考えられています。DLBCL(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)におけるMYCの過剰発現は、リツキシマブに、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンを加えた治療(R-CHOP)において、予後不良および浸潤性の治療という結果をもたらします。
物理的形状
製品は、15mMのアジ化ナトリウムを保存剤として含む腹水として提供されます。
保管および安定性
長期間使用する場合は、2~8℃で、最大1ヶ月間保存できます。さらに長期保管する場合は、使用液のアリコートを冷凍してください。凍結融解の繰り返しはお勧めしません。「自動霜取り装置」付きの冷凍庫での保管はお勧めしません。長期保存により、わずかに濁りが生じた場合は、溶液を使用前に遠心分離し、透明にしてください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M5546-.2ML:
M5546-100UL:
M5546-.5ML:
M5546-VAR:
M5546-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A PTK7/Ror2 Co-receptor complex affects xenopus neural crest migration.
Podleschny M, et al.
PLoS ONE, 10(12), e0145169-e0145169 (2015)
Clinicopathological significance of c-MYC in esophageal squamous cell carcinoma.
Lian Y, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(7), 1010428317715804-1010428317715804 (2017)
Structure-function analysis of Nel, a thrombospondin-1-like glycoprotein involved in neural development and functions.
Nakamura R, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(5), 3282-3291 (2012)
8q24 prostate, breast, and colon cancer risk loci show tissue-specific long-range interaction with MYC.
Ahmadiyeh N, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(21), 9742-9746 (2010)
Apoptotic signaling by c-MYC.
Hoffman B and Liebermann DA
Oncogene, 27(50), 6462-6462 (2008)