アッセイ
≥97.5% (by Assay)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: 100 mg/mL
微量陽イオン
Fe: <5 ppm
heavy metals: <10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.O.O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
詳細
警告
その他情報
Tanaka, M., et al. 2004. Nat. Med.10, 148.
Sastry, G.M. and Agmon, N. 1997. Biochemistry 36, 7097.
WGK
WGK 1
Jan Code
625625-1KGCN:
625625B-GM:
625625-25KG:
625625-1KG:
625625-50GM:
625625-GM:
625625B-1KG:
625625-10KG:
625625-5KG:
625625-2.5KG:
試験成績書(COA)