Merck
27920
Sigma-Aldrich
クレアチンリン酸ナトリウム二塩基酸 四水和物
≥98.0% (NT), powder
別名:
クレアチンリン酸 二ナトリウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS番号:
分子量:
327.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
クレアチンリン酸ナトリウム二塩基酸 四水和物, ≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
powder
不純物
≤0.6% free creatine
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI Key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二塩基性クレアチンリン酸ナトリウム四水和塩の用途:
  • ゴルジ分解および再構築アッセイ
  • 蛍光画像法のためのATPの再生
  • タンパク質合成のマスターミックスの調製
その他情報
クレアチンキナ-ゼの分析に使用される基質です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27920-BULK:
27920-VAR:
27920-1G:
27920-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Gerhardt et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 3, 510-510 (1983)
Single Molecule Enzymology (2011)
A reconstituted cell-free assay for the evaluation of the intrinsic activity of purified human ribosomes
Penzo M, et al.
Nature Protocols, 11(7), 1309-1309 (2016)
Reconstitution of the cell cycle-regulated Golgi disassembly and reassembly in a cell-free system
Tang D, et al.
Nature Protocols, 5(4), 758-758 (2010)
Sameh S M Soliman et al.
Nature microbiology, 6(3), 313-326 (2021-01-20)
Fungi of the order Mucorales cause mucormycosis, a lethal infection with an incompletely understood pathogenesis. We demonstrate that Mucorales fungi produce a toxin, which plays a central role in virulence. Polyclonal antibodies against this toxin inhibit its ability to damage