product name
ホスホクレアチン ジ(トリス)塩, ≥97% (enzymatic)
由来生物
rabbit muscle
品質水準
アッセイ
≥97% (enzymatic)
形状
powder
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
微量陽イオン
Na: ≤0.1%
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.CN(CC(O)=O)C(=N)NP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2C4H11NO3/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI Key
UPPBKCOGWJTQMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1937-BULK:
P1937-VAR:
P1937-1G:
P1937-500MG:
P1937-5G:
P1937-100MG:
試験成績書(COA)