certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 923
traceable to Ph. Eur. C0250000
traceable to USP 1358004
APIファミリー
leucovorin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1541-1G:
PHR1541-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック