Merck
Y0002071
システム適合性用フォリン酸カルシウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フォリン酸 カルシウム塩 水和物, 5-HCO-H4PteGlu, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロプテロイル-L-グルタミン酸 カルシウム塩, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸 カルシウム塩, カルシウムホリナート, カルシウムレボホリナート, シトロボラム因子 カルシウム塩, ロイコボリン カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
511.50 (anhydrous basis)
Beilstein:
5723924
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
folic acid
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calcium folinate, the reduced form of folic acid, finds application in the treatment of methotrexate overdose and in high-dose methotrexate chemotherapy as a chemotherapy protective drug to bring down the latter′s toxicity. When combined with fluorouracil, it is reported to be effective in the management of bowel cancer wherein it acts by inhibiting thymidylate synthase and augmenting the effect of fluorouracil.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcium folinate for system suitability may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.
ホリナ-トカルシウムは、ジヒドロ葉酸還元酵素の結合と、葉酸からテトラヒドロ葉酸への変換を阻害する作用によって、葉酸拮抗薬の効果を相殺します。医療では、メトトレキサ-ト投与後にメトトレキサ-トの毒性を軽減させるためにホリナ-トカルシウムが使用されます。また、がん治療において、5-フルオロウラシルの細胞毒性作用の促進にも使用されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Clinical Pharmacy Pocket Companion, 2nd edition
Clinical Pharmacy (2015)
Calcium folinate hydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6579-6581 (2019)