由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
folic acid
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C0250000-1EA:
C0250000:
C0250000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック