Merck
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-メチルテトラヒドロ葉酸二ナトリウム塩
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
別名:
5-メチルテトラヒドロ葉酸 二ナトリウム塩, 5-メチル-5,6,7,8-テトラヒドロプテロイル-L-グルタミン酸 二ナトリウム塩, 5-メチル-THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N7Na2O6
CAS番号:
分子量:
503.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
100
400
アッセイ
≥88% (UV-vis)
フォーム
powder
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
5-メチル-THFは、5-メチル-THF-ホモシステインS-メチルトランスフェラーゼの活性によりホモシステインからメチオニンを再生する際の補因子および基質として作用します。
包装
封止アンプル
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0010-25MG:
SRE0010PROC2:
SRE0010-VAR:
SRE0010-5MG:
SRE0010PROC:
SRE0010-100MG:
SRE0010-BULK:
SRE0010-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)