安全性情報
1286300
USP
10-Formylfolic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Formylfolic acid, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-glutamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19N7O7
CAS番号:
分子量:
469.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
folic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1
InChI Key
UGWUWNVTCLDEOG-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
10-Formylfolic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Leucovorin Calcium Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1286300-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
葉酸 ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
葉酸