Merck
T3125
Sigma-Aldrich
テトラヒドロ葉酸
≥65% (when packaged), powder
別名:
5,6,7,8-テトラヒドロプテロイル-L-グルタミン酸, THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N7O6
CAS番号:
分子量:
445.43
Beilstein:
9238187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
濃度
≥65% (when packaged)
faintly yellow to light brown
溶解性
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC2=C(NC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)CN2)C(=O)N1
InChI
1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
InChI Key
MSTNYGQPCMXVAQ-KIYNQFGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラヒドロ葉酸は、多形核骨髄由来サプレッサー細胞(PMN-MDSC)に対するテトラヒドロ葉酸塩の阻害作用を評価するために使用されています。最近、テトラヒドロ葉酸塩(THF)はリボスイッチの活性化に関する研究に採用されました。
テトラヒドロ葉酸は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いた牛乳培養液中のStreptococcus thermophilus(高温性連鎖球菌)により産生される葉酸タイプを定量するための較正曲線を作成する際の標準物質としても使用できると考えられます。また、M. extorquens (MeFtfL)由来のギ酸-テトラヒドロ葉酸リガーゼの酵素アッセイにおける使用にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
テトラヒドロ葉酸は、葉酸誘導体の親分子であり、一炭素単位をアミノ酸、核酸、脂質に供与します。テトラヒドロ葉酸代謝物は、プリンとピリミジンの合成、およびアミノ酸の合成と変換に関与します。
包装
アンプルに封入。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3125-25MG-PW:
T3125-50MG:
T3125PROC:
T3125-VAR:
T3125-500MG:
T3125-5G:
T3125-1G-PW:
T3125-BULK:
T3125-100MG:
T3125-25MG:
T3125-100MG-PW:
T3125-PH:
T3125-1G:
T3125-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Changhua Yu et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 138(2), 255-259 (2011-11-23)
The purpose of the current study is to evaluate the efficacy and complications of concurrent chemoradiotherapy (CCRT) for the treatment of gastric cancer patients after D1/D2 surgery. Sixty-eight untreated gastric cancer patients (T3/T4 and/or N+) were enrolled. After surgery, they
Tyler D Ames et al.
Chemistry & biology, 17(7), 681-685 (2010-07-28)
Comparative sequence analyses of bacterial genomes are revealing many structured RNA motifs that function as metabolite-binding riboswitches. We have identified an RNA motif frequently positioned in the 5' UTRs of folate transport and biosynthesis genes in Firmicute genomes. Biochemical experiments
Avinash C Srivastava et al.
Plant physiology, 155(3), 1237-1251 (2011-01-15)
A recessive Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) mutant with short primary roots and root hairs was identified from a forward genetic screen. The disrupted gene in the mutant encoded the plastidial isoform of folylpolyglutamate synthetase (FPGS), previously designated as AtDFB, an enzyme
Prim-O-glucosylcimifugin enhances the antitumour effect of PD-1 inhibition by targeting myeloid-derived suppressor cells
Gao W, et al.
Journal for Immunotherapy of Cancer, 7(1), 231-231 (2019)
Aurora Meucci et al.
Food microbiology, 69, 116-122 (2017-09-25)
The ability of folate-producer strains of Streptococcus thermophilus to accumulate folates and the expression of two target genes (folK and folP), involved in the folate biosynthesis, were studied during milk fermentation. An over-expression of folK took place only in the
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.