Merck
803049
Sigma-Aldrich
葉酸-(グルタミン酸グルタミン酸-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
ビタミンB9-(グルタミン酸-13C5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C14H19N7O6
CAS番号:
分子量:
446.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to light yellow
mp
>285 °C
アプリケーション
detection
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
詳細
葉酸は、ビタミンB9または葉酸塩またはプテロイルグルタミン酸としても知られる水溶性ビタミンBです。葉野菜や果物に自然に含まれています。DNA合成において重要な役割を果たし、フリーラジカルスカベンジャーとして機能します。
葉酸-(グルタミン酸-13C5)は、ビタミンB9の同位体であり、5つのグルタミン酸炭素がすべて13C6炭素で置換されています。
アプリケーション
葉酸-(グルタミン酸-13C5)は、特定の生体サンプルにおけるデータ解釈のための分析標準物質として使用できます。
包装
この製品は大量の在庫から入手でき、オンデマンドで梱包できます。 価格、在庫状況および梱包については、安定同位体カスタマーサービスにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
803049-5MG:
803049-5MG-PW:
803049-1MG:
803049-BULK:
803049-VAR:
803049-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Folic acid for biochemistry
Millipore
1.03984
Folic acid
14:0 PC-d54 1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
860345P
14:0 PC-d54
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)