アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860345P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860345P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860345P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860345P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2
InChI Key
CITHEXJVPOWHKC-RPLUSTTMSA-N
Jan Code
860345P-BULK:
860345P-200MG:
860345P-100MG:
860345P-25MG:
860345P-10MG:
860345P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn