由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
色
light yellow to dark yellow-orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=N2)N1
InChI
1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... DHFRP1(573971)
mouse ... Dhfr(13361)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7006-25MG:
D7006-VAR:
D7006-10MG-PW:
D7006PROC:
D7006-10MG:
D7006-PH:
D7006-25MG-PW:
D7006-100MG:
D7006-100MG-PW:
D7006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.