product name
S-(5′-アデノシル)-L-メチオニンヨージド, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
≥80% (spectrophotometric assay)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI Key
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4377-25MG:4548173990187
A4377-VAR:
A4377-5MG:4548173990170
A4377-500MG:
A4377-100MG:4548173990194
A4377-BULK:
試験成績書(COA)