Merck
69453
Sigma-Aldrich
L-ホモシステイン
≥98.0% (NT)
別名:
S)-2-アミノ-4-メルカプトブチル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
135.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
L-ホモシステイン, ≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
powder
光学活性
[α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl
white
mp
263-265 °C
アプリケーション
cell analysis
関連疾患
Alzheimer′s disease
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
FFFHZYDWPBMWHY-VKHMYHEASA-N
詳細
L-ホモシステインは、ホモシスチン尿症の診断に使用されます。
アプリケーション
L-ホモシステインは、細胞培養培地の添加剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
血漿中および組織中におけるホモシステイン濃度の上昇は、アルツハイマー病ならびに健康な高齢者における脳萎縮に関係します。ホモシステインの増加は、ビタミンB、具体的には葉酸、ビタミンB6およびB12の欠乏状態によるもので、これらのビタミンはホモシステイン代謝に関与する酵素の補因子として作用します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
69453-50MG:
69453-10MG:
69453-VAR:
69453-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arpita Basu et al.
Atherosclerosis, 236(1), 188-195 (2014-07-27)
Plasma total homocysteine (tHcy) has been positively associated with carotid intima-media thickness (IMT) in non-diabetic populations and in a few cross-sectional studies of diabetic patients. We investigated cross-sectional and prospective associations of a single measure of tHcy with common and
Li Ma et al.
Nature communications, 11(1), 2772-2772 (2020-06-04)
Vestigial structures are key indicators of evolutionary descent, but the mechanisms underlying their development are poorly understood. This study examines vestigial eye formation in the teleost Astyanax mexicanus, which consists of a sighted surface-dwelling morph and multiple populations of blind
Assessment of homocysteine status
Refsum H, et al.
Journal of inherited metabolic disease, 20(2), 286-294 (1997)
SAGE open medicine, 286054-286054 (2014)
K Mehlig et al.
Heart (British Cardiac Society), 99(23), 1761-1765 (2013-09-10)
An elevated level of total plasma homocysteine (tHcy) has been associated with risk of coronary heart disease (CHD). The level of tHcy is affected by lifestyle, in addition to genetic predisposition. The methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677C>T polymorphism (rs1801133) is