製品名
DL-ホモシステイン, ≥95% (titration)
品質水準
アッセイ
≥95% (titration)
フォーム
powder
mp
232-233 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChI Key
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DL-ホモシステインは、スプラーグドーリー・ラットに高ホモシステイン血症を誘導するために使用されています。また、アポリポタンパク質E-欠損マウスで高ホモシステイン血症がアテローム性動脈硬化に及ぼす影響を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホモシステインは、メチオニンから合成されるスルフヒドリル含有アミノ酸です。非タンパク質性の非必須アミノ酸です。メチル化サイクルの重要な決定因子であり、4つの形態で血漿中に存在します。ホモシステイン値が異常に高いと高ホモシステイン血症が引き起こされ、アテローム性動脈硬化が促進されます。
血漿ホモシステインの上昇は、冠動脈性心疾患および発癌の危険因子であり、腫瘍細胞増殖のマ-カ-になることもあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4628-5G:
H4628-VAR:
H4628-1G:
H4628-BULK:
H4628-10MG:
H4628-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Homocysteine: role and implications in atherosclerosis.
Current Atherosclerosis Reports, 8(2), 100-106 (2006)
Hyperhomocysteinemia decreases bone blood flow
Vascular Health, 7, 31-35 (2011)
The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health
International Journal of Molecular Sciences, 17(10), 1733-1733 (2016)
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 16(1), 255-260 (2004-11-26)
Homocysteine is implicated to be an atherogenic amino acid and has been associated with increased risk of adverse cardiovascular outcomes. The prognostic significance of plasma total homocysteine (tHcy) levels for mortality and allograft loss in kidney transplant recipients has not
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(8), 3745-3751 (2004-08-05)
We evaluated serum homocysteine concentrations and the C677T polymorphism of the gene encoding for methylene tetrahydrofolate reductase, a key enzyme for homocysteine metabolism, in 57 patients with Cushing's syndrome, 41 with active disease, and 16 in remission after successful surgery