product name
N-(4-アミノベンゾイル)-L-グルタミン酸, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
アプリケーション
detection
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChI Key
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0879-BULK:
A0879-5G:
A0879-VAR:
A0879-1G:
A0879-25G:
試験成績書(COA)