Merck
774952
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol-alpha-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H6O2
分子量:
99.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13CH2]C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i4+1
InChI Key
XPFVYQJUAUNWIW-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nose, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774952-BULK:
774952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)