Merck
204307
Sigma-Aldrich
セレン
pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS番号:
分子量:
78.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
gray
品質水準
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
形状
pellets
抵抗性
1.2 μΩ-cm, 0°C
粒径
<5 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]
InChI
1S/Se
InChI Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セレンは非金属のp型半導体で、硫化物を含む銅鉱物を精製する際の副産物として商業的に生産されています。 優れた光起電力特性と光伝導特性を備えており、太陽電池、照度計、光電池など、エレクトロニクスに広く使用されています。また、セラミックス、顔料、冶金、農業、ガラス、潤滑剤の分野でも応用されています。
アプリケーション
セレンは、セレンナノ粒子合成用の出発物質として使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204307-100G:4548173114248
204307-VAR:
204307-20G:4548173114255
204307-BULK:
204307-5G:4548173114262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
セレン lump, 3&#160;mm max. lump size, weight 50&#160;g, high purity 99.999%
GF45431647
セレン
セレン powder, 250 max. part. size (micron), weight 50&#160;g, purity 99.95%
GF59784575
セレン
テルル shot, &#8804;2&#160;mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
452378
テルル
硫黄 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
213292
硫黄
テルル granular, &#8722;5-+50&#160;mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263303
テルル
Claire M Weekley et al.
Nutrients, 5(5), 1734-1756 (2013-05-24)
Determining the speciation of selenium in vivo is crucial to understanding the biological activity of this essential element, which is a popular dietary supplement due to its anti-cancer properties. Hyphenated techniques that combine separation and detection methods are traditionally and
Daniel D Karp et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(33), 4179-4187 (2013-09-05)
Selenium has been reported to have chemopreventive benefits in lung cancer. We conducted a double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the incidence of second primary tumors (SPTs) in patients with resected non-small-cell lung cancer (NSCLC) receiving selenium supplementation. Patients with completely
Waleed Alhazzani et al.
Critical care medicine, 41(6), 1555-1564 (2013-04-17)
Patients with sepsis syndrome commonly have low serum selenium levels. Several randomized controlled trials have examined the efficacy of selenium supplementation on mortality in patients with sepsis. To determine the efficacy and safety of high-dose selenium supplementation compared to placebo
Kai-Oliver Feldmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9697-9712 (2015-05-12)
Although a fairly large number of binary group 15/16 element cations have been reported, no example involving phosphorus in combination with a group 16 element has been synthesized and characterized to date. In this contribution is reported the synthesis and structural characterization
Brian D Laird et al.
The Journal of nutrition, 143(6), 923-930 (2013-04-26)
Elevated concentrations of mercury (Hg) are commonly found in the traditional foods, including fish and marine mammals, of Inuit living in Canada's Arctic. As a result, Inuit often have higher dietary Hg intake and elevated Hg blood concentrations. However, these
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.