Merck
202894
Sigma-Aldrich
酸化カドミウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
Cadmia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdO
CAS番号:
分子量:
128.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38150602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
密度
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
InChI Key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化カドミウム(CdO)は、電磁スペクトルにおいて光学的に透明な高導電率の半導体材料です。2.28 eVの直接的なバンドギャップを有し、有機金属気相エピタキシ(MOVPE)成長により単結晶材料を形成できます。
アプリケーション
CdOは、光触媒において可能性のあるアプリケーションのためのセレン化カドミウム量子ドットの合成に使用できます。さらに、さまざまなオプトエレクトロニクス機器に使用できる透明導電性酸化物(TCO)として使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202894-5G:4548173113913
202894-BULK:
202894-VAR:
202894-25G:4548173113906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bandgap and effective mass of epitaxial cadmium oxide
Jefferson PH, et al.
Applied Physics Letters, 92(2), 022101-022101 (2008)
Shahab Akhavan et al.
ACS nano, 11(6), 5430-5439 (2017-05-23)
Förster resonance energy transfer (FRET) interacted with localized surface plasmon (LSP) gives us the ability to overcome inadequate transfer of energy between donor and acceptor nanocrystals (NCs). In this paper, we show LSP-enhanced FRET in colloidal photosensors of NCs in
Sachidananda Krishnamurthy et al.
ACS nano, 15(1), 575-587 (2021-01-01)
We synthesized PbS/CdS core/shell quantum dots (QDs) to have functional single-emitter properties for room-temperature, solid-state operation in the telecom O and S bands. Two shell-growth methods-cation exchange and successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR)-were employed to prepare QD heterostructures
Kaixuan Song et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(12) (2019-12-11)
A technique for scalable spray coating of colloidal CdSeTe quantum dots (QDs) for photovoltaics and photodetector applications is presented. A mixture solvent with water and ethanol was introduced to enhance the adhesive force between QDs and the substrate interface. The
Electrical and optical properties of Al doped cadmium oxide thin films deposited by radio frequency magnetron sputtering
Saha B, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 91(18), 1692-1697 (2007)
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示