安全性情報
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
別名:
1-Bromohexane, Hexyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5Br
CAS番号:
分子量:
165.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-850-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-85 °C
転移温度
flash point 47 °C
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体