Merck
244732
Sigma-Aldrich
1-ヨード-2-メチルプロパン
contains copper as stabilizer, 97%
別名:
イソブチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2I
CAS番号:
分子量:
184.02
Beilstein:
1730927
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
蒸気密度
6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
20 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
密度
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244732-BULK:
244732-VAR:
244732-25G:4548173933696
244732-100G:4548173933689
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the