アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244325-500G:
244325-100G:4548173987279
244325-5G:4548173987262
244325-BULK:
244325-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック