Merck
178977
Sigma-Aldrich
ボラン-トリエチルアミン錯体
97%
別名:
(N,N-ジエチルエタンアミン)トリヒドロホウ素, NSC 59740, トリエチルアミンボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N · BH3
CAS番号:
分子量:
115.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
97 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
InChI Key
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ボラントリエチルアミン錯体は、シリルヒドロボランおよびメソ-トリアリールサブポルフィリンの合成に使用できる一般的な試薬です。液相水素貯蔵材料の調製にも使用できます。
用途:
  • アミン-ボラン付加物のエタノール分解による還元系の生成
  • 単層カーボンナノチューブの光化学的ヒドロホウ素化と酸化
次の合成用の反応物:
  • シリルボラネート
  • アミン-ボランとのルイス塩基交換によるN-複素環式カルベンボラン錯体
  • 低圧CVDによる炭化窒化ホウ素膜
  • (ピリジン)トリピロリルボロン
生体分子のアスタチン化のための放射性核種211 Atの修飾用反応物
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
178977-VAR:
178977-BULK:
178977-100G:
178977-5G:
178977-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
ABC?Type meso?Triaryl?Substituted Subporphyrins.
Yoshida K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(19), 3997-4004 (2014)
Rational Synthesis of A2B-type meso-Triarylsubporphyrins.
Tanaka T, et al.
Organic Letters, 14(11), 2694-2697 (2012)
The quest for silylhydroboranes:(Me3Si)3SiBH2.
Arp H, et al.
Dalton Transactions, 39(39), 9270-9274 (2010)
A single-component liquid-phase hydrogen storage material.
Luo W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19326-19329 (2011)
Zizwe A Chase et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16541-16546 (2015-09-26)
The state of Ni supported on HZSM-5 zeolite, silica, and sulfonated carbon was studied during aqueous-phase catalysis of phenol hydrodeoxygenation using in situ extended X-ray absorption fine structure spectroscopy. On sulfonated carbon and HZSM-5 supports, NiO and Ni(OH)2 were readily