Merck
713708
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2'-アミノ-1,1'-ビナフタレン-2-オール
97%
別名:
(R)-(+)-2-アミノ-2'-ヒドロキシ-1,1'-ビナフタレン, (R)-NOBIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15NO
CAS番号:
分子量:
285.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
形状
crystals
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
InChI Key
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(R)-(+)-2′-アミノ-1,1′-ビナフタレン-2-オールは、非対称に置換された1,1′-ビナフタレンリガンドです。
アプリケーション
(R)-(+)-2′-アミノ-1,1′-ビナフタレン-2-オールは、α-アミノ酸の不斉PTC(相間移動触媒)合成の触媒として使用される場合があります。(R)-NOBINはtrans-アゾベンゼン-4,4′-ジカルボニルクロリドと反応してポリ(エステル-アミド)を生成し、バックボーン光調節キロプチカル応答を示します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
713708-VAR:
713708-100MG:
713708-BULK:
713708-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly Efficient Catalytic Synthesis of a-Amino Acids under Phase-Transfer Conditions with a Novel Catalyst/Substrate Pair.
Belokon YN, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(10), 1948-1951 (2001)
Stimuli-responsive polymers. 10. Photo-regulation of optical rotations in azobenzene modified poly (ester-amide) s containing highly structured, atropisomeric backbone geometries.
Lynch JG and Jaycox GD.
Polymer, 55(16), 3564-3572 (2014)