Merck
Z727377
Hettich® ゴムインサート、 bucket 1790 および5092用
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Rubber Insert for buckets 1790 (Z729248) and 5092
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 250 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1791
テクニック
centrifugation: suitable
cryopreservation: suitable
適合性
for use with 5092 (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)