特徴
lid
to hold 30 x 0.2/2.0 mL micolite tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1689-A
パラメーター
21,255 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック